Learn More
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell Plate
Codice prodotto. p-2627643
Click to view available options
No. of Wells:
24
96
Area di coltura:
0.08 cm2
0.3 cm2
Quantità:
1
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10777664
Marca: Corning™ 354167
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides an environment that allows for the assessment of the invasive potential of cells in vitro
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running cell migration and invasion studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 0.08 cm2
Materiale PET
Dimensione del poro 8 μm
Tipo Multiwell Plate
Quantità 1
Requisiti di stoccaggio 20°C
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 1/Ea.
Rivestimento superficiale Matrigel™ Matrix
No. of Wells 96