Learn More
Corning™ Black 384-Well Polypropylene Assay Plate
Codice prodotto. 11363725 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11363725
Marca: Corning™ 3683BC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lower compound sticking and higher solvent resistance than polystyrene plates
  • Ideal for fluorescence assays and for compound storage
  • Round-bottom wells
  • Untreated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 16 x 24
Colore Black
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale CellBIND
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For fluorescence assays and compound storage