Learn More
Corning™ Black Phenolic Threaded Screw Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17213604 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
N. per confezione:
12/Pk.
288/Pk.
32/Pk.
72/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 192
pezzi 288
pezzi 72
Codice prodotto. 17213604
Marca: Corning™ 9999381M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resist effects of temperature and steam in autoclaving
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Materiale Phenolic Resin
N. per confezione 12/Pk.
Materiale rivestimento interno Rubber
Finitura collo 38-430
Altezza (sistema metrico) 27 mm
Product Type Screw Cap