Learn More
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestimento in PTFE
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13-415
15-415
18-415
24-400
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 192
pezzi 288
Descrizione
Made from fabricated specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Corning™ Black Phenolic Threaded Screw Caps with PTFE Liners provide a highly inert sealing face.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 18-415 |
| Materiale rivestimento interno | PTFE |
| Product Type | Screw Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Phenolic |
| Colore | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 17.5 mm |
| N. per confezione | 192/Pk. |
| N. per custodia | 192/Cs. |
| Materiale della punta | PTFE, Rubber |