Learn More
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestimento in PTFE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11931899 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
18.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 192
pezzi 288
Codice prodotto. 11931899
Marca: Corning™ 999818
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In resina specificamente formulata per resistere agli effetti della temperatura e del vapore in autoclave. I tappi a vite fenolici neri filettati Corning™ con liner in PTFE forniscono una superficie di tenuta altamente inerte.
Made from fabricated specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Corning™ Black Phenolic Threaded Screw Caps with PTFE Liners provide a highly inert sealing face.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 18-415
Materiale rivestimento interno PTFE
Product Type Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Phenolic
Colore Black
Altezza (sistema metrico) 17.5 mm
N. per confezione 192/Pk.
N. per custodia 192/Cs.
Materiale della punta PTFE, Rubber