Learn More
Corning™ Base Head Clamp
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Hot Plates with Temperature Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 2 in. long right angle black anodized aluminum
- Designed to be used with the Corning Temperature Probe Support Clamp
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.43 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hot Plates with Temperature Probe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.65 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 mm |
| Tipo | Clamp |