Learn More
Corning™ Carbo-BIND Microplates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Carbo-BIND |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 75 to 200 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Carbo-Bind |
| Vedi altri risultati |