Learn More
Corning™ Cell Culture Treated Flasks
Codice prodotto. 10156861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
:
Canted necks (with antitip skirt); Culture area: 75cm2; Cap type: plug seal; 275mL; 100/Cs.
Codice prodotto. 10156861
Marca: Corning™ 430720
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from optically clear virgin polystyrene for optimum visibility and distortion-free microscopic viewing. Corning™ Cell Culture Treated Flasks are available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet laboratory diagnostic needs.
  • Impilabili, in polistirene
  • Il trattamento delle superfici per colture cellulari promuove l'adesione e la crescita delle cellule
  • Testate per sterilità, tossicità, adesione cellulare e stimolazione della crescita
  • La superficie otticamente trasparente consente una visione al microscopio senza distorsioni
  • Numero di lotto stampato per la tracciabilità del prodotto
  • Sterili e apirogene
Tipi di tappi
  • Tappi a vite fenolici per colture che richiedono scambio di gas
  • Tappi a tenuta per colture sigillate ermeticamente
  • Tappi di sfiato per ridurre la contaminazione della coltura cellulare con scambio di gas
Caratteristica delle fiasche con collo inclinato:
  • bordo antirovesciamento
  • Scala graduata in rilievo
  • Aree di marcatura smerigliate su entrambi i lati
  • Barra di supporto sulla parte superiore
  • Collo riprogettato su fiasche da 75 cm2 per agevolare il travaso del terreno, altezza di 1.4 poll. (3.6 cm) per impilaggio meno ingombrante in altezza; tappo di sfiato con cerchio concentrico tipo Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.2 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 275 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment
Include Lot numbers for ease in traceability
Stile collo Canted
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Tissue Culture Treated
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Plug Seal