Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
275 mL
600 ml
720 ml
750 mL
1000 ml
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Fenolico
Phenolic
Phenolic Style
Sfiato
Tappo sigillante
Vent
Stile collo:
Ad angolo
Canted
Dritti
Inclinato
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Impilabili, in polistirene
- Il trattamento delle superfici per colture cellulari promuove l'adesione e la crescita delle cellule
- Testate per sterilità, tossicità, adesione cellulare e stimolazione della crescita
- La superficie otticamente trasparente consente una visione al microscopio senza distorsioni
- Numero di lotto stampato per la tracciabilità del prodotto
- Sterili e apirogene
Tipi di tappi
- Tappi a vite fenolici per colture che richiedono scambio di gas
- Tappi a tenuta per colture sigillate ermeticamente
- Tappi di sfiato per ridurre la contaminazione della coltura cellulare con scambio di gas
- bordo antirovesciamento
- Scala graduata in rilievo
- Aree di marcatura smerigliate su entrambi i lati
- Barra di supporto sulla parte superiore
- Collo riprogettato su fiasche da 75 cm2 per agevolare il travaso del terreno, altezza di 1.4 poll. (3.6 cm) per impilaggio meno ingombrante in altezza; tappo di sfiato con cerchio concentrico tipo Costar™
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 9.2 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 275 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For optimal cell attachment |
| Include | Lot numbers for ease in traceability |
| Stile collo | Canted |
| Forma | Rectangular |
| Rivestimento superficiale | Tissue Culture Treated |
| Vedi altri risultati |