Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-122596 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
275 mL
600 ml
720 ml
750 mL
1000 ml
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Fenolico
Phenolic
Phenolic Style
Sfiato
Tappo sigillante
Vent
Stile collo:
Ad angolo
Canted
Dritti
Inclinato
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 10226821
Marca: Corning™ 431085
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
  • Stackable, polystyrene
  • Cell culture surface treatment promotes cell attachment and growth
  • Tested for sterility, toxicity, cell attachment, and growth promotion
  • Optically clear surfaces provide distortion-free microscope viewing
  • Printed lot number for product traceability
  • Sterile and nonpyrogenic
Cap Types
  • Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
  • Plug seal caps for airtight cultures
  • Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
Canted-neck flasks feature:
  • Antitip skirt
  • Molded graduations
  • Frosted marking areas on both sides
  • Support bar across the top
  • Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar™-style concentric circle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 25.3 oz.
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment
Include Lot numbers for ease in traceability
Stile collo Ad angolo
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Tissue Culture Treated
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Phenolic
Area di coltura 175 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione 250 mL