Learn More
Corning™ Setacci cellulari sterili
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4830339 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensioni maglia:
Mesh size: μ
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15360801
Marca: Corning™ 431750
Edge
Per l'isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari sterili Corning™ sono ideali per la preparazione di campioni di citometria a flusso e vengono utilizzati con cellule staminali e cellule primarie.
  • Strong nylon mesh available in three pore sizes (40, 70 or 100 μm) for variety of applications
  • Fits all major brands of 50 mL conical tubes
  • Non cytotoxic device has color-coded polypropylene frames
  • Grip area for handling with forceps
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Use for pre-filtering solutions containing particulates >40μm and for cleaning cell suspensions prior to sub culturing, counting and analysis or freezing
  • Individually packed in easy to open bags
For preparation of:
  • Single cell suspensions of blood cells
  • Specimens for primary cell cultures and immunogens
  • Primary cells from tissue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale maglia Nylon
Colore Blu
Materiale Telaio in polipropilene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conical Tubes, 50 mL
Dimensioni maglia Mesh size: μ