Learn More
Corning™ Collante cellulare e tissutale Cell-Tak
Per far aderire cellule o sezioni di tessuto a diversi tipi di superfici, inclusi plastica, vetro, metallo, PTFE e materiali biologici. Il collante cellulare e tissutale Corning™ Cell-Tak è una soluzione proteica ottenuta mediante formulazione speciale estratta da un mitilo marino, il Mytilus edulis.
298.45€ - 2280.00€
Specifica
Content And Storage | Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze. |
---|---|
Descrizione | Molecular weight: 110 to 114kd |
Concentrazione | 1 to 5μg/ cm2 of growth surface depending on cell type |
Forma | Liquid |
Product Type | Cell and Tissue Adhesive |
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10317081
|
Corning™
354240 |
1 mg |
298.45€
1mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11583550
|
Corning™
354241 |
5 mg |
1226.94€
5mg |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11593550
|
Corning™
354242 |
10 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Proteine polifenoliche
- Utilizzato come rivestimento su un substrato per immobilizzare cellule o tessuti
- Rivestimento trasparente e stabile per 10 - 14 giorni a 2° - 8°C
- Può semplificare la manipolazione di campioni biologici in numerose tecniche comuni in vitro
- Stabilisce le colture primarie
- Ibridizzazione in situ
- Immunodosaggi
- Microiniezione
- Immunoistochimica
Specifica
Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze. | |
1 to 5μg/ cm2 of growth surface depending on cell type | |
Cell and Tissue Adhesive | |
Polyphenolic Proteins secreted by Mytilus edulis |
Molecular weight: 110 to 114kd | |
Liquid | |
As liquid in 5% acetic acid |