Learn More
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
210 ml
250 ml
370 mL
Stile collo:
Ad angolo
Inclinato
N. per custodia:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 84
Description
- 25 to 225 cm2 available growth area
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated with a Corning™ CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
Specifications
Specifications
| Codice a barre | No |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.33 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione cellulare ottimale |
| Include | Numeri di lotto per una facile tracciabilità |
| Stile collo | Inclinato |
| N. per custodia | 200/cs. |
| Show More |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.