Learn More
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-2692729 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
210 ml
250 ml
370 mL
Stile collo:
Ad angolo
Inclinato
N. per custodia:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 84
Codice prodotto. 10787994
Marca: Corning™ 3291
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maggiore bagnabilità della superficie per un'adesione cellulare più uniforme e costante. Le fiasche per colture cellulari Corning™ con superficie CellBIND™ sono disponibili in diversi formati, design e tipi di tappi per rispondere a tutte le necessità di laboratorio.
  • 25 to 225 cm2 available growth area
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated with a Corning™ CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No
Capacità (sistema imperiale) 7.1 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 210 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per adesione cellulare ottimale
Include Numeri di lotto per una facile tracciabilità
Stile collo Inclinato
N. per custodia 50/cs.
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Corning Cellbind
Graduated Sì
Sterilità Sì
Tipo di chiusura Con sfiato
Area di coltura
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 13 a 45 ml
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.