Learn More
Corning™ Amphotericin B
Click to view available options
Quantità:
6 x 50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -5° to -20°C |
| Concentrazione | 250 μg/mL solubilized |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Antifungal |
| Formato | Plastic Bottle |
| Quantità | 6 x 50 mL |