Learn More
Corning™ Ampicillin, Sodium Salt
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antibiotic |
| Formato | Plastic Bottle |
| Quantità | 10 g |