Learn More
Corning™ Ampicillin, Sodium Salt
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343771
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 15343771
Marca: Corning™ 61238RM
Packaged in plastic bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Forma Powder
Product Type Antibiotic
Formato Plastic Bottle
Quantità 100 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ampicillin sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: monosodium ampicillin salt