Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 1X
BIOPHARMA
Product Code. 15303581
Change view
Click to view available options
Quantità:
6 × 500 ml
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Forma fisica:
Liquid
Liquido
Include:
Calcio e magnesio (No)
Calcium and Magnesium
No Calcium, No Magnesium
Unit Size:
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Forma fisica Include Unit Size
15303581 6 × 500 ml Liquido Calcio e magnesio (No) pezzi 6
15333631 6 x 1000 mL Liquid Calcium and Magnesium pezzi 6
15393571 6 x 500 mL Liquid Calcium and Magnesium pezzi 6
15343631 6 x 1000 mL Liquid No Calcium, No Magnesium pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15303581 Supplier Corning™ Supplier No. 21031CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.80€
    56.43€ / pezzi 6
    Risparmia 6.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
With low endotoxin content.
  • Preserva i terreni di coltura cellulare nell’intervallo di pH fisiologico
  • Preserva la tonicità e la vitalità delle cellule
  • Prodotto nel rispetto dei massimi standard del settore, per assicurare risultati superiori
  • Atossico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico DPBS
Concentrazione 1 X
pH Da 7.3 a 7.5
Forma fisica Liquido
Quantità 6 × 500 ml
Tipo di soluzione Buffer
Formulazione Cloruro di potassio 0.2 g/l, diidrogeno fosfato di potassio 0.2 g/l, cloruro di sodio 8 g/l, fosfato bisodico 1.15 g/l
Include Calcio e magnesio (No)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.