Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 1X
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15333631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 × 500 ml
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Forma fisica:
Liquid
Liquido
Include:
Calcio e magnesio (No)
Calcium and Magnesium
No Calcium, No Magnesium
Dimensione della confezione:
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Forma fisica Include unitSize
15333631 6 x 1000 mL Liquid Calcium and Magnesium pezzi 6
15393571 6 x 500 mL Liquid Calcium and Magnesium pezzi 6
15343631 6 x 1000 mL Liquid No Calcium, No Magnesium pezzi 6
15303581 6 × 500 ml Liquido Calcio e magnesio (No) pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15333631 Fornitore Corning™ N. del fornitore 21030CM
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With low endotoxin content.
  • Preserva i terreni di coltura cellulare nell’intervallo di pH fisiologico
  • Preserva la tonicità e la vitalità delle cellule
  • Prodotto nel rispetto dei massimi standard del settore, per assicurare risultati superiori
  • Atossico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DPBS
Concentrazione 1 X
pH 6.9 to 7.1
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1000 mL
Formulazione Calcium Chloride 0.10g/L, Potassium Chloride 0.2g/L, Potassium Dihydrogen Phosphate 0.2g/L, Magnesium Chloride Hexahydrate 0.1g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate Heptahydrate 2.1716g/L
Include Calcium and Magnesium