Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 1X
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 × 500 ml
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Forma fisica:
Liquid
Liquido
Include:
Calcio e magnesio (No)
Calcium and Magnesium
No Calcium, No Magnesium
missing translation for 'unitSize':
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Forma fisica Include missing translation for 'unitSize'
15343631 6 x 1000 mL Liquid No Calcium, No Magnesium pezzi 6
15333631 6 x 1000 mL Liquid Calcium and Magnesium pezzi 6
15393571 6 x 500 mL Liquid Calcium and Magnesium pezzi 6
15303581 6 × 500 ml Liquido Calcio e magnesio (No) pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 15343631 missing translation for 'mfr' Corning™ missing translation for 'supplierNo' 21031CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.67€
    105.16€ / pezzi 6
    Risparmia 85.51€
    44% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
With low endotoxin content.
  • Preserva i terreni di coltura cellulare nell’intervallo di pH fisiologico
  • Preserva la tonicità e la vitalità delle cellule
  • Prodotto nel rispetto dei massimi standard del settore, per assicurare risultati superiori
  • Atossico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico DPBS
Concentrazione 1 X
pH 7.3 to 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1000 mL
Tipo di soluzione Buffer
Formulazione Potassium Chloride 0.2g/L, Potassium Dihydrogen Phosphate 0.2g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate 1.15g/L
Include No Calcium, No Magnesium
Grado Not Available