Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 1X
Descrizione
- Preserva i terreni di coltura cellulare nell’intervallo di pH fisiologico
- Preserva la tonicità e la vitalità delle cellule
- Prodotto nel rispetto dei massimi standard del settore, per assicurare risultati superiori
- Atossico
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DPBS |
| Concentrazione | 1 X |
| pH | 6.9 to 7.1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Formulazione | Calcium Chloride 0.10g/L, Potassium Chloride 0.2g/L, Potassium Dihydrogen Phosphate 0.2g/L, Magnesium Chloride Hexahydrate 0.1g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate Heptahydrate 2.1716g/L |
| Include | Calcium and Magnesium |