Learn More
Corning™ Cell Culture Media: Cell Culture Supplements
Click to view available options
pH:
5.2 to 0.1
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Certificate of Analysis available
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Product Type | Sodium Acetate |
| Sterilità | Sterile-filtered |
| pH | 5.2 to 0.1 |
| Quantità | 100 mL |