Learn More
Corning™ Mediatech™ Cell Culture Phosphate Buffered Saline (10X)
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15303591
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15303591 6 x 1000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15303591 Fornitore Corning™ N. del fornitore 46013CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    97.00€ / pezzi 6
    Risparmia 408.00€
    80% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
With low endotoxin content
  • Maintains cell culture media in the physiological pH range
  • Maintains cell tonicity and viability
  • Produced under the highest industry standards to ensure superior results
  • Nontoxic
  • Liquid without calcium and magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10 X
pH 7.3 to 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1000 mL
Tipo di soluzione Buffer
Formulazione Potassium Chloride 2g/L, Potassium Dihydrogen Phosphate 2.40g/L, Sodium Chloride 80g/L, Disodium Phosphate 14.4g/L
Include No Calcium, No Magnesium
Grado Not Available