Learn More
Corning™ Ciprofloxacin Hydrochloride
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antibiotic |
| Formato | Plastic Bottle |
| Quantità | 5 g |