Learn More
Corning™ Collection Bags
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descrizione pellicola:
EVA
ULDPE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 L |
| Stile dei tubi | Heat sealable flexible tubing |
| Descrizione pellicola | EVA |
| N. per custodia | 1/Ea. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Dettagli porta | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
| Quantità | Each |