Learn More
Corning™ Collection Bags
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descrizione pellicola:
EVA
ULDPE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Biopharmaceutical applications |
| Stile dei tubi | Heat sealable flexible tubing |
| Descrizione pellicola | ULDPE |
| N. per custodia | 1/Ea. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Dettagli porta | 60 L x 0.5 I.D. x 0.75 in. O.D. and 40 L x 0.12 I.D. x 0.25 in. O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tubings, female luer with 0.15 in. barb, swabbable valve, non-breather female luer cap with female MPX cap and male MPX connector with 0.5 in |
| Quantità | Each |