Learn More
Corning™ Collection Bags
Codice prodotto. 17223584 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descrizione pellicola:
EVA
ULDPE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17223584
Marca: Corning™ 9120083
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Collection bags with three ports used for biopharmaceutical applications
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 L
Da utilizzare con (applicazione) Biopharmaceutical applications
Stile dei tubi Heat sealable flexible tubing
Descrizione pellicola ULDPE
N. per custodia 1/Ea.
N. per confezione 1/Pk.
Dettagli porta 60 L x 0.5 I.D. x 0.75 in. O.D. and 40 L x 0.12 I.D. x 0.25 in. O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tubings, female luer with 0.15 in. barb, swabbable valve, non-breather female luer cap with female MPX cap and male MPX connector with 0.5 in
Quantità Each