Learn More
Corning™ Collection Bags
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descrizione pellicola:
EVA
ULDPE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 L |
| Stile dei tubi | Heat sealable flexible tubing |
| Descrizione pellicola | EVA |
| N. per custodia | 1/Ea. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Dettagli porta | Male MPC connector with 0.25 in. barb, female MPC cap, female MPC connector with 0.25 in. barb, male MPC plug, break-off injection site |
| Quantità | Each |