Learn More
Corning™ Gentamicin Sulfate
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15353671
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Forma:
Liquid
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 15353671
Marca: Corning™ 30005CR
Packaged in plastic bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Concentrazione 50 mg/mL
Forma Liquid
Product Type Antibiotic
Sterilità Sterile
Formato Plastic Bottle
Quantità 10 x 10 mL