Learn More
Corning™ HAT Solution
Codice prodotto. 15373641
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15373641
Marca: Corning™ 25046CI
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for post-fusion selection to eliminate certain types of myeloma cells
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -25° to -15°C
Forma Liquid
Product Type HT Supplement
Sterilità Sterile-filtered
Formato Plastic Bottle
pH 10.5 ±0.5
Quantità 100 mL