Learn More
Corning™ Soluzione L-Glutammina cellgro™
Essential amino acid and a key component of culture media
122.00€ - 565.90€
Specifica
Content And Storage | -25° to -15°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | L-Glutamine |
Sterilità | Sterile-filtered |
Formato | Plastic Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15393631
|
Corning™
25-005-CI |
6 x 100 mL |
122.00€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15303641
|
Corning™
25-005-CV |
6 x 500 mL |
565.90€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
L-glutamine is an essential amino acid and a key component of culture media, serving as a major energy source for propagating cells. It is very stable as a dry powder and as a frozen solution but degrades rapidly in liquid media or stock solutions, producing toxic compounds. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use. This formulation is prepared in cell culture grade water.
- Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information
- Produced under the highest industry standards to ensure superior results
Specifica
-25° to -15°C | |
L-Glutamine | |
Plastic Bottle |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
5.5 ±0.5 |