Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Codice prodotto. p-4717494 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17203574
Marca: Corning™ 9110030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Metallocene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 50 L
Include Port 1, 2; 24 in. length tubing w/0.375 in. I.D. Male CPC conn. w/0.375 in. barb, dust cover and clamps; Port 3; 36 in. tubing 0.125 in. I.D. w/0.125 in. barb and male luer
N. per custodia 1 Ea.
N. per confezione 1/Pk.