Learn More
Corning™ Microbiological Media
Sterile filtered
235.60€ - 298.73€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
Manufacturing Origin | United States |
Volume di riempimento | 6 x 1000 mL |
Formulazione | Casein Peptone 10g/L, NaCl 10g/L |
Da utilizzare con (applicazione) | For maintenance/propagation of Escherichia coli with plasmid DNA and recombinant Protein production |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15343721
|
Corning™
46-055-CM |
Terrific Broth; Vol.: 6 x 1L |
298.73€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15333721
|
Corning™
46-050-CM |
Miller's LB Broth, Vol.: 6 x 1L |
235.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For the maintenance and propagation of E. coli
- Terrific Broth supports higher cell densities than LB Broth, increasing plasmid yield
Specifica
Liquid | |
6 x 1000 mL | |
For maintenance/propagation of Escherichia coli with plasmid DNA and recombinant Protein production | |
6 x 1000 mL |
United States | |
Casein Peptone 10g/L, NaCl 10g/L | |
Bottle |