Learn More
Corning™ Colorante cellgro™ Trypan Blue
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
Cellgro incorpora diversi principi sviluppati dall'industria farmaceutica, incluso l'utilizzo di acqua di qualità WFI, test delle materie prime, monitoraggio durante il processo e test del prodotto finito.
- Soluzione allo 0.4% (w/v)
- In PBS
- pH 7.5 ±0.5
- Quantità: 100 ml
- Le cellule vitali espellono il colorante mentre le cellule non vitali lo assorbono e appaiono blu
- Le cellule devono essere in sospensione come singole in soluzione salina tampone prima del conteggio
- Può essere utilizzato in saggi che forniscono il numero totale delle cellule, o soltanto il conteggio delle cellule vitali o non vitali
- La soluzione viene fornita alla concentrazione standard dello 0.4% (w/v)
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Soluzione Trypan Blue 0.4% in PBS |
| Quantità | 100 ml |
| Formato | Liquido |
| Requisiti di stoccaggio | Da 15 ° a 30 °C |
| Tipo di imballaggio | Flacone in plastica |
| pH | 7.5 ±0.5 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trypan Blue Solution
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .