Learn More
Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications, Corning™
High quality water for use in cell culture applications. Corning™ Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water are used in preparation of purification and chromatography buffers.
59.50€ - 1288.38€
Allerta:
Manufactured under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certified facility
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15353651
|
Corning Media Tech
25-055-CI |
6 x 100 mL | Bottle |
70.98€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15363651
|
Corning Media Tech
25-055-CV |
6 x 500 mL | Bottle |
59.50€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15373581
|
Corning Media Tech
25-055-CM |
6 x 1 L | Bottle |
85.20€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15383651
|
Corning Media Tech
25-055-LB |
20 L | Bioprocess Container |
365.62€
20L |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15393651
|
Corning Media Tech
25-055-LG |
1 x 100 L | Bioprocess Container |
901.91€
100L |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15303661
|
Corning Media Tech
25-055-LH |
1 x 200 L | Bottle |
1288.38€
200L |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Cell culture grade water is high-quality water suitable for use as a solvent in the preparation of cell culture media and other reagents for sensitive applications. Our bioprocess container selections are suitable for large-scale applications such as cleaning and upstream and downstream reagent preparation. Cell culture grade water goes through a wide array of testing which includes testing to the chemical and physical properties found in the USP and EP monographs for sterile Water for Injection (WFI).
Order Info
Supplied in a plastic bottle except MT-25-055-LB and -LH, which come in flexible media bags.