Learn More
Corning™ Camere di coltura CELLSTACK™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 to 190 mL
1250 - 1900 ml
1250 to 1900 mL
5000 to 7600 mL
625 - 950 ml
Da 125 a 190 ml
Da 250 a 380 ml
Da 625 a 950 ml
Area di coltura:
1272 cm2
2
25,440 cm²
3180 cm2
636 cm²
636 cm2
Trattamento superficiale:
CellBIND
Tissue Culture-treated
Trattamento per colture di tessuti (TC)
Ultra-low Attachment
Quantità:
10 chambers
40 chambers
Cinque camere
Due camere
One chamber
Una camera
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
pezzi 6
pezzi 8
Descrizione
- Two generous 26mm filling ports provide direct access to chamber bottom and flexibility for sterile filling and emptying
- μ—
- Choice of surface treatments: standard Tissue Culture Treated Surface, CellBIND Surface and Ultra-Low Attachment Surface
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma
- Leak tested
- ™ La superficie consente di adattare le cellule a condizioni con contenuto ridotto di siero o in assenza di siero, non richiede refrigerazione o manipolazioni speciali ed è stabile a temperatura ambiente.
- Ultra-Low attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation and cellular activation
Order Info
Confezionati singolarmente
Certifications
Certificazione di apirogenicità.
Compliance
Il polistirene soddisfa i requisiti USP Classe VI; offre una maggiore trasparenza ottica e un'integrità strutturale.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 to 12.84 oz. |
| Certificazione/Conformità | USP Classe VI |
| Colore chiusura | Arancione |
| Diametro (sistema metrico) chiusura | 33 mm |
| Capacità (sistema metrico) | Da 250 a 380 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Camera di coltura |
| Graduated | Sì |
| Area di coltura | 1272 cm2 |
| Trattamento superficiale | CellBIND |
| Vedi altri risultati |