Learn More
Corning™ Camere di coltura CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10377862 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 to 190 mL
1250 - 1900 ml
1250 to 1900 mL
5000 to 7600 mL
625 - 950 ml
Da 125 a 190 ml
Da 250 a 380 ml
Da 625 a 950 ml
Area di coltura:
1272 cm2
2
25,440 cm²
3180 cm2
636 cm²
636 cm2
Trattamento superficiale:
CellBIND
Tissue Culture-treated
Trattamento per colture di tessuti (TC)
Ultra-low Attachment
Quantità:
10 chambers
40 chambers
Cinque camere
Due camere
One chamber
Una camera
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 10377862
Marca: Corning™ 3269
Edge
Caratterizzate dalla struttura in polistirene USP Classe VI per trasparenza ottica e resistenza meccanica eccellenti. Le camere Corning™ CELLSTACK™ sono disponibili in cinque formati e con due trattamenti superficiali esclusivi in aggiunta alla superficie standard trattata per colture di tessuti.
  • Two generous 26mm filling ports provide direct access to chamber bottom and flexibility for sterile filling and emptying
  • μ—
  • Choice of surface treatments: standard Tissue Culture Treated Surface, CellBIND Surface and Ultra-Low Attachment Surface
  • Sterilizzati mediante irradiazione gamma
  • Leak tested
  • ™ La superficie consente di adattare le cellule a condizioni con contenuto ridotto di siero o in assenza di siero, non richiede refrigerazione o manipolazioni speciali ed è stabile a temperatura ambiente.
  • Ultra-Low attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation and cellular activation
Order Info
Confezionati singolarmente
Certifications
Certificazione di apirogenicità.
Compliance
Il polistirene soddisfa i requisiti USP Classe VI; offre una maggiore trasparenza ottica e un'integrità strutturale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 to 12.84 oz.
Certificazione/Conformità USP Classe VI
Colore chiusura Arancione
Diametro (sistema metrico) chiusura 33 mm
Capacità (sistema metrico) Da 250 a 380 ml
Materiale Polistirene
Product Type Camera di coltura
Graduated Sì
Area di coltura 1272 cm2
Trattamento superficiale Tissue Culture-treated
Quantità Due camere
Metodo di sterilizzazione Irradiato con raggi gamma