Learn More
Corning™ Camere di coltura CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10799494 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 to 190 mL
1250 - 1900 ml
1250 to 1900 mL
5000 to 7600 mL
625 - 950 ml
Da 125 a 190 ml
Da 250 a 380 ml
Da 625 a 950 ml
Area di coltura:
1272 cm2
2
25,440 cm²
3180 cm2
636 cm²
636 cm2
Trattamento superficiale:
CellBIND
Tissue Culture-treated
Trattamento per colture di tessuti (TC)
Ultra-low Attachment
Quantità:
10 chambers
40 chambers
Cinque camere
Due camere
One chamber
Una camera
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 10799494
Marca: Corning™ 3270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Caratterizzate dalla struttura in polistirene USP Classe VI per trasparenza ottica e resistenza meccanica eccellenti. Le camere Corning™ CELLSTACK™ sono disponibili in cinque formati e con due trattamenti superficiali esclusivi in aggiunta alla superficie standard trattata per colture di tessuti.
  • Two generous 26mm filling ports provide direct access to chamber bottom and flexibility for sterile filling and emptying
  • μ—
  • Choice of surface treatments: standard Tissue Culture Treated Surface, CellBIND Surface and Ultra-Low Attachment Surface
  • Sterilizzati mediante irradiazione gamma
  • Leak tested
  • ™ La superficie consente di adattare le cellule a condizioni con contenuto ridotto di siero o in assenza di siero, non richiede refrigerazione o manipolazioni speciali ed è stabile a temperatura ambiente.
  • Ultra-Low attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation and cellular activation
Order Info
Confezionati singolarmente
Certifications
Certificazione di apirogenicità.
Compliance
Il polistirene soddisfa i requisiti USP Classe VI; offre una maggiore trasparenza ottica e un'integrità strutturale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 42.26 to 64.24 oz.
Certificazione/Conformità USP Classe VI
Colore chiusura Arancione
Diametro (sistema metrico) chiusura 33mm
Capacità (sistema metrico) 1250 to 1900 mL
Materiale Polystyrene
Product Type Camera di coltura
Graduated Yes
Area di coltura 2
Trattamento superficiale Tissue Culture-treated
Quantità 10 chambers
Metodo di sterilizzazione Irradiato con raggi gamma