Learn More
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10291433 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 ml
Graduazioni:
1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals
5 to 50 mL in 2.5 mL increments
Imballaggio:
Busta
In rack
Rack universale
Sfusi
RCF max:
12500 xG
15.500 x g
17000 xG
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
Codice prodotto. 10291433
Marca: Corning™ 4558
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette per centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate.
Il design a prova di perdita include un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate. I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole.
 Prestazioni superiori
  • Intervallo di temperature compreso tra -80 °C e 120 °C
  • Fondi conici
  • In polipropilene (PP) vergine di qualità medica trasparente per eccellenti visibilità e robustezza
  • Sterili, apirogene e certificate prive di RNasi e DNasi
  • Ampio punto di marcatura bianco e graduazioni stampate nere
  • Durata di conservazione di 5 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Arancione
Diameter (English) Outside 1,2in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Monouso
Materiale Polipropilene
N. per custodia 300
N. per confezione 25
Imballaggio Rack universale
Sterilità Sterili
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura CentriStar
Closure Included
Writing Area Ampia area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 29,1 mm
Graduazioni 5 to 50 mL in 2.5 mL increments
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 15.500 x g