Learn More
Corning™ Class A Reusable PMP Volumetric Flasks with Tapered PP Stopper
Codice prodotto. 11387871 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Codice prodotto. 11387871
Marca: Corning™ 5640P50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclaved to 121°C
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated ­graduation line. The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042. They are supplied with an imprinted lot number and certificate. These flasks may be autoclaved to 121°C without affecting the graduation tolerance. Recommended routine cleaning up to 60°C will preserve graduation markings. Height dimension is for flask only, without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Descrizione Individually calibrated graduation line
Diametro (sistema imperiale) esterno 2 in.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PMP
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Include Imprinted lot number and certificate
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Giunto rastremato standard 12/21
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.06 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Diametro (sistema metrico) esterno 51 mm