Learn More
Corning™ Class A Reusable PMP Volumetric Flasks with Tapered PP Stopper
Codice prodotto. p-4089235 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Codice prodotto. 11367871
Marca: Corning™ 5640P25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclaved to 121°C
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated ­graduation line. The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042. They are supplied with an imprinted lot number and certificate. These flasks may be autoclaved to 121°C without affecting the graduation tolerance. Recommended routine cleaning up to 60°C will preserve graduation markings. Height dimension is for flask only, without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.84 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Descrizione Individually calibrated graduation line
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.6 in.
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale PMP
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Include Imprinted lot number and certificate
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Giunto rastremato standard 10/19
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.04 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Diametro (sistema metrico) esterno 41 mm