Learn More
Corning™ Class B Reusable Polypropylene Volumetric Flasks with Tapered PP Stopper
Codice prodotto. p-4089225 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Codice prodotto. 11337881
Marca: Corning™ 5641P25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Add to basket
Supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated ­graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60°C will ­preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 0.84 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Descrizione Individually calibrated graduation line
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.6 in.
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Include Imprinted lot number and certificate
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Giunto rastremato standard 10/19
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.08 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 41 mm