Learn More
Corning™ Closed System Solutions Preassembled Disposable Spinner Flasks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4085477 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
Include:
One aseptic connector assembled to one side arm, 0.125 in. I.D. C-Flex male luer lock
One aseptic connector assembled to one side arm, 0.25 in. I.D. C-Flex medical grade
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10628663
Marca: Corning™ 3569
Ready to use with paddle and integrated magnet, eliminating need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly
Corning™ disposable spinner flask replacement caps are available separately. Each are provided sterile and individually doubled-bagged. Caps are available for 500 mL, 1 L, and 3 L flask sizes.
Compliance
Meets USP XXIV: 71 Bacteriostasis, Fungistasis and Sterility Standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.26 gal.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.3 in.
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 3.9 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 5.4 cm
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Polystyrene
Altezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Altezza (sistema metrico) 24.5 cm
Include One aseptic connector assembled to one side arm, 0.125 in. I.D. C-Flex male luer lock
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale 45°
Aperture del braccio laterale 2
Dimensioni filo GL 45
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 137 mm
Dimensione chiusura 45 mm (approx.)
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.