Learn More
Corning™ Collagen IV, Mouse
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10602322 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 x 1 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
Codice prodotto. 10602322
Marca: Corning™ 356233
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 to 5 μg/cm2
Da utilizzare con (applicazione) Cell Attachment and Proliferation
Formulazione Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL)
Intervallo di pH 8
Quantità 10 x 1 mg
Sorgente Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic Mouse Tumor
Product Type Collagen, Mouse Type IV
Content And Storage -20°C
Shipping Condition Shipping Temp: -20°C