Learn More
Corning™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
Codice prodotto. 10767632 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 fiale a filettatura interna da 2 ml
81 fiale a filettatura interna o esterna da 1 a 2 ml
81 fiale a filettatura interna o esterna da 4 a 5 ml
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
3.75 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10767632
Marca: Corning™ 431120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
  • Policarbonato a lunga durata
  • Con sfiato per scarico, impilaggio intercambiabile e ampia area di etichettatura
  • Coperchio serigrafato trasparente con design non reversibile e griglia numerica per evitare l'errato allineamento del coperchio e consentire una facile identificazione delle fiale
  • Autoclavabile a 121°C (249.8°F)
  • Cod. prod. Fisher 07-200-615, compatibile con: 81 fiale a filettatura interna o esterna da 1.0 a 2.0 ml
  • Cod. prod. Fisher 07-200-616, compatibile con: 81 fiale a filettatura interna o esterna da 4.0 a 5.0 ml
  • Cod. prod. Fisher 07-200-617, compatibile con: 100 fiale a filettatura interna da 2.0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Arancione
Materiale Policarbonato
Forma Square
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di fiale con filettatura interna o esterna
Capacità 81 fiale a filettatura interna o esterna da 4 a 5 ml
Include Coperchio serigrafato
Temperatura max (sistema imperiale) 249.8°F
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (English) -320.8°F
Min. Temperature (Metric) °
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 3.75 in. (13.3 x 13.3 x 9.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Peso (sistema metrico) 3.58 kg