Learn More
Corning™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
Codice prodotto. p-52606 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 fiale a filettatura interna da 2 ml
81 fiale a filettatura interna o esterna da 1 a 2 ml
81 fiale a filettatura interna o esterna da 4 a 5 ml
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
3.75 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10659351
Marca: Corning™ 431121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
  • Reusable racks are designed for use with most cryogenic vials
  • Cat. No. 431131 has a locking feature for use with all Corning self-standing vials
  • Cat. No. 431121 accepts internally threaded cryogenic vials only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Arancione
Materiale Policarbonato
Forma Square
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di fiale a filettatura interna o esterna
Capacità 100 fiale a filettatura interna da 2 ml
Include Coperchio serigrafato
Temperatura max (sistema imperiale) 249.8°F
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (English) -320.8°F
Min. Temperature (Metric) °
Array di provette 10 x 10
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 2 pollici (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Peso (sistema metrico) 1.95 kg