Learn More
Corning™ Cryogenics Workstation
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10330412 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Rack per fiale criogeniche
Stazione criogenica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10330412
Marca: Corning™ 430525
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rack grips Corning externally and internally threaded self-standing vials, so caps can be removed with one hand
  • Rack in policarbonato riutilizzabile e vassoio di conservazione
  • Rack amovibile con griglia alfanumerica per 30 fiale
  • Il vassoio può essere utilizzato anche per acqua o ghiaccio frantumato
  • Rack e vassoio autoclavabili a 121°C (250°F)
Order Info
Dimensioni stazione di lavoro: 14.63L x 5.69P x 3°pollici A (37.1 x 14.5 x 7.6°cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.69 in.
Dimensioni (L x P x A) 14.63 x 5.69 x 3 in. (37.1 x 14.5 x 7.6 cm)
Capacità 30 fiale criogeniche
Materiale Policarbonato
Tipo Stazione criogenica