Learn More
Corning™ Piastre per coltura tissutale non trattate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-88837 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Area di coltura:
152 cm2
21 cm2
55 cm2
9 cm2
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 60
Codice prodotto. 10429141
Marca: Corning™ 430597
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Legano le biomolecole mediante interazioni passive e sono idrofobiche in natura. Le piastre per colture non trattate Corning™ forniscono un ambiente ideale per l'immobilizzazione di molecole di grandi dimensioni, come ad esempio gli anticorpi, che presentano grandi regioni idrofobiche che possono interagire con la superficie.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Not treated for applications where cell attachment is not desired
  • Not treated for applications where cell attachment is not desired
  • Stacking beads aid in handling
  • Vents provide consistent gas exchange
  • Sterile
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431111, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Per piastre in polistirene trattato per colture cellulari: La confezione scaffale 430293 si compone di un porta-confezioni da sei che conserva sei custodie da 10 piastre ciascuna–riducendo al minimo la contaminazione delle piastre inutilizzate dopo l’apertura della custodia. Fornite in custodie da 20 piastre (eccetto la piastra da 150 x 25 mm in cui ne sono confezionate cinque per custodia e la piastra da 245 x 245 mm fornita con quattro per custodia).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 45 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 152 cm2
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Cell Culture Petri Dish
Include Lid
N. per custodia 60/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm