Learn More
Corning™ DeckWorks™ Bulk Pipet Tips
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
1 to 200 μL
100 to 2000 μL
Colore:
Natural
Yellow
missing translation for 'unitSize'
pezzi 1000
pezzi 768
Beschreibung
Corning DeckWorks bulk pipet tips are compatible with DeckWorks racks and packaged in resalable polyethylene bags. Tip sizes include 10 μL, 200 μL, and 1000 μL and offer maximum savings.
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (sistema metrico) | 1 to 200 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (applicazione) | Help reduce the production and waste of plastic materials |
| Stile punta | Round |
| Imballaggio | Bulk |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DeckWorks Racks |
| Graduato | Yes |
| Product Line | DeckWorks |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur