Learn More
Corning™ DeckWorks™ Bulk Pipet Tips
Codice prodotto. 11931841 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
1 to 200 μL
100 to 2000 μL
Colore:
Natural
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 768
Codice prodotto. 11931841
Marca: Corning™ 4114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatible with DeckWorks racks and packaged in resealable polyethylene bags
Corning DeckWorks bulk pipet tips are compatible with DeckWorks racks and packaged in resalable polyethylene bags. Tip sizes include 10 μL, 200 μL, and 1000 μL and offer ­maximum savings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 to 2000 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Da utilizzare con (applicazione) Help reduce the production and waste of plastic materials
Stile punta Round
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) DeckWorks Racks
Graduato Yes
Product Line DeckWorks
Materiale Polipropilene